Imprimer
Palladium (II) nitrate (4 - 5% Pd) (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
45512.NB 45512.ND
45512.NBEA 1350 EUR
45512.NB 45512.ND
Palladium (II) nitrate (4 - 5% Pd) (p/p) en solution aqueuse
Palladium (II) nitrate
CAS No.: 10102-05-3 Molecular Formula: N2O6Pd Formula Weight: 230.43 Physical Form: Liquid Appearance: Brown to yellow to orange UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011169
Formule: N₂O₆Pd
Poids moléculaire: 230.43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011169
Numéro CAS: 10102-05-3
EINECS: 233-265-8
UN: 3264
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,07124