Palladium (II) nitrate (10% Pd) (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 10102-05-3
Molecular Formula: Pd(NO3)2
Formula Weight: 230.43
Physical Form: Liquid
Appearance: Brown to yellow to orange
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011169
Formule:
N₂O₆Pd Poids moléculaire: 230.43 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011169 Numéro CAS: 10102-05-3 EINECS: 233-265-8 UN: 3264 ADR: 8 II Indice Merck: 12,07124 |