Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 0.9-1.1 M hexane
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
Argon_Chemseal
CAS No.: 4039-32-1
Molecular Formula: C6H18LiNSi2
Formula Weight: 167.33
Flash Point: -31°(-24°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.716
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 8136861
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008261
Formule:
C₆H₁₈LiNSi₂ Poids moléculaire: 167.33 g/mol Densité: 0.716 Point éclair: –31 °C (–24 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008261 Numéro CAS: 4039-32-1 EINECS: 223-725-6 UN: 2924 ADR: 3 II |