Imprimer
Diméthoxyacétate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2,2-dimethoxyacetate
A12171.09 A12171.18 A12171.30
A12171.09EA 81.5 EUR
A12171.09 A12171.18 A12171.30
Diméthoxyacétate de méthyle ≥97%
Diméthoxyacétate de méthyle
Purity: 97+% CAS No.: 89-91-8 Molecular Formula: (CH3O)2CHCO2CH3 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4050 Boiling Point: 160-163° Beilstein Reference: 1757582 MDL No.: MFCD00008484
Formule: C₅H₁₀O₄
Point d'ébullition: 160…163 °C
Densité: 1,098
Point éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008484
Numéro CAS: 89-91-8
EINECS: 201-950-0