Imprimer
Isobutyramide ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21641.14 B21641.22 B21641.36
B21641.14EA 72.6 EUR
B21641.14 B21641.22 B21641.36
Isobutyramide ≥99%
Isobutyramide
Purity: 99% CAS No.: 563-83-7 Molecular Formula: (CH3)2CHCONH2 Formula Weight: 87.12 Melting Point: 127-129° Boiling Point: 216-220° MDL No.: MFCD00008019
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 216…220 °C
Point de fusion: 127…129 °C
Densité: 1,013
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008019
Numéro CAS: 563-83-7
EINECS: 209-265-9