3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 1736-21-6
Molecular Formula: C11H8FNO3
Formula Weight: 221.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD03407356
Formule:
C₁₁H₈FNO₃ Point de fusion: 199…201 °C |
Numéro MDL:
MFCD03407356 Numéro CAS: 1736-21-6 |