Imprimer
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L06240.18 L06240.30 L06240.09
L06240.18EA 72.6 EUR
L06240.18 L06240.30 L06240.09
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 23598-72-3 Molecular Formula: C11H8ClNO3 Formula Weight: 237.64 Melting Point: 187-192° Beilstein Reference: 791928
Formule: C₁₁H₈ClNO₃
Point de fusion: 187…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020813
Numéro CAS: 23598-72-3
EINECS: 245-770-0