Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
Conditionné dans l'eau.
CAS No.: 53199-31-8
Molecular Formula: C24H54P2Pd
Formula Weight: 511.06
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder, packaged under inert atmosphere
Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to off-white
Melting Point: 258-272°
MDL No.: MFCD03094580
Coupling reactions, Heck couplings
Formule:
C₂₄H₅₄P₂Pd Point de fusion: 258…272 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD03094580 Numéro CAS: 53199-31-8 |