Imprimer
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
363501000 363500010
363501000.EA 85.5 EUR
363501000. 363500010.
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formule: C₂₄H₅₄P₂Pd
Point de fusion: 258…272 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094580
Numéro CAS: 53199-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pd)