Imprimer
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate ∼92% dans l'acide 2-éthylhexanoique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bismuth 2-ethylhexanoate
45500.06 45500.14 45500.22
45500.06EA 38.2 EUR
45500.06 45500.14 45500.22
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate ∼92% dans l'acide 2-éthylhexanoique
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Purity: 92% CAS No.: 67874-71-9 Molecular Formula: C24H45BiO6 Formula Weight: 638.61 Physical Form: Liquid
Formule: C₂₄H₄₅BiO₆
Poids moléculaire: 638.598 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043803
Numéro CAS: 67874-71-9
EINECS: 267-499-7