Imprimer
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32251.18 H32251.09
H32251.18EA 188 EUR
H32251.18 H32251.09
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 5453-67-8 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 119-122° MDL No.: MFCD00134493
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 119…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134493
Numéro CAS: 5453-67-8
EINECS: 226-697-3