Imprimer
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17250.06 A17250.14 A17250.22
A17250.06EA 59.2 EUR
A17250.06 A17250.14 A17250.22
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 881-86-7 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 160-163° Beilstein Reference: 172251
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034767
Numéro CAS: 881-86-7