Imprimer
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8.21552.0250 8.21552.1000
8.21552.0250EA 0 EUR
8.21552.0250 8.21552.1000
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate pour la synthèse
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Poids moléculaire: 178.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012820
Numéro CAS: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
UN: 3261
ADR: 8 II