Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 20260-53-1
Molecular Formula: C6H4ClNO.HCl
Formula Weight: 178.02
Melting Point: 149-155°
Beilstein Reference: 3655772
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012820
Formule:
C₆H₅Cl₂NO Poids moléculaire: 178.02 g/mol Point de fusion: 149…155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012820 Numéro CAS: 20260-53-1 EINECS: 243-648-1 UN: 3261 ADR: 8 II |