2-Methoxy-5-pyridineboronic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(6-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 163105-89-3
Molecular Formula: C6H8BNO3
Formula Weight: 152.95
Melting Point: 132-133°
Beilstein Reference: 9119950
Formule:
C₆H₈BNO₃ Point de fusion: 132…133 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093044 Numéro CAS: 163105-89-3 |