Imprimer
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50452.03 H50452.MD
H50452.03EA 124 EUR
H50452.03 H50452.MD
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 137736-06-2 Molecular Formula: C13H9FO2 Formula Weight: 216.21 MDL No.: MFCD01631896
Formule: C₁₃H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631896
Numéro CAS: 137736-06-2