Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L17658.03 L17658.06
L17658.03EA 40.2 EUR
L17658.03 L17658.06
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 96%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Purity: 96% CAS No.: 216393-67-8 Molecular Formula: C6H4ClFIN Formula Weight: 271.46 Melting Point: 39-41° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01318122
Formule: C₆H₄ClFIN
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318122
Numéro CAS: 216393-67-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III