Imprimer
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50847.03 H50847.MD
H50847.03EA 296 EUR
H50847.03 H50847.MD
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 902836-82-2 Molecular Formula: C13H8ClFO2 Formula Weight: 250.66 MDL No.: MFCD08061024
Formule: C₁₃H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061024
Numéro CAS: 902836-82-2