Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Bismuth 2-ethylhexanoate
CAS No.: 67874-71-9
Molecular Formula: C24H45BiO6
Formula Weight: 638.61
Physical Form: Viscous liquid
MDL No.: MFCD00043803
Formule:
C₂₄H₄₅BiO₆ Poids moléculaire: 638.598 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043803 Numéro CAS: 67874-71-9 EINECS: 267-499-7 |