Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Gly-NH2.HCl
Purity: 98%
CAS No.: 1668-10-6
Molecular Formula: NH2C(O)CH2NH2.HCl
Formula Weight: 110.54
Melting Point: ca 204° dec.
Beilstein Reference: 3554199
Formule:
C₂H₇ClN₂O Point de fusion: ∼ 204 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013008 Numéro CAS: 1668-10-6 EINECS: 216-789-1 |