Imprimer
Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-Gly-NH2.HCl
120060250 120061000
ACRO120060250EA 117 EUR
ACRO120060250 ACRO120061000
Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Glycinamide chlorhydrate (H-Gly-NH2.HCl)
Formule: C₂H₇ClN₂O
Point de fusion: 204 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013008
Numéro CAS: 1668-10-6
EINECS: 216-789-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
TLC ≤1 % Glycine