Imprimer
N-Arachidonoyl taurine
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10005537-1 10005537-10 10005537-5 10005537-500
CAYM10005537-1EA 129 EUR
CAYM10005537-1 CAYM10005537-10 CAYM10005537-5 CAYM10005537-500
N-Arachidonoyl taurine
N-Arachidonoyl taurine
Formule: C₂₂H₃₇NO₄S
Numéro CAS: 119959-65-8