Imprimer
Manganèse (II) nitrate 50% w/w aqueous solution
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dinitrate de manganèse
33340.36 33340.A3
33340.36EA 74.3 EUR
33340.36 33340.A3
Manganèse (II) nitrate 50% w/w aqueous solution
Manganèse (II) nitrate
CAS No.: 10377-66-9 Molecular Formula: MnN2O6 Formula Weight: 178.95 Physical Form: Liquid Appearance: Pink Odour: Amine-like pH: 1.0 UN No.: 3093 MDL No.: MFCD00011112
Formule: Mn(NO₃)₂
Poids moléculaire: 178.95
Point de fusion: 37
Densité: 1.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011112
Numéro CAS: 10377-66-9
EINECS: 233-828-8
UN: 3093
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,05773