Imprimer
Cobalt (II) oxalate dihydraté ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cobalt(II) oxalate dihydrate
13012.09 13012.18
13012.09EA 148 EUR
13012.09 13012.18
Cobalt (II) oxalate dihydraté ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Cobalt (II) oxalate dihydraté
Purity: 99.995% CAS No.: 5965-38-8 Molecular Formula: C2CoO4.2H2O Formula Weight: 182.98 (146.95anhy) Physical Form: Powder Density: 3.021 Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 229-231° dec. Merck Reference: 14,2445 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00050793
Formule: C₂CoO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 182.98 g/mol (146.95 anhy)
Point de fusion: 229…231 °C (déc.)
Densité: 3.021
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03414148
Numéro CAS: 5965-38-8
EINECS: 212-409-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,2445