Imprimer
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
302900500 302900010 302902500
ACRO302900500EA 147 EUR
ACRO302900500 ACRO302900010 ACRO302902500
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine 95%
7-Hydroxy-6-méthoxycoumarine
Formule: C₁₀H₈O₄
Point de fusion: 200…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006872
Numéro CAS: 92-61-5
EINECS: 202-171-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥94.0 %