Imprimer
6-Bromo-3-formylchromone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
H32053.03 H32053.06
H32053.03EA 22.4 EUR
H32053.03 H32053.06
6-Bromo-3-formylchromone 97%
6-Bromo-3-formylchromone
Purity: 97% CAS No.: 52817-12-6 Molecular Formula: C10H5BrO3 Formula Weight: 253.05 Melting Point: 190-193° MDL No.: MFCD00191849
Formule: C₁₀H₅BrO₃
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191849
Numéro CAS: 52817-12-6