Imprimer
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
B24326.03 B24326.06
B24326.03EA 65.6 EUR
B24326.03 B24326.06
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 651-83-2 Molecular Formula: C7H2F7N Formula Weight: 233.09 Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 185-187° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00091518
Formule: C₇H₂F₇N
Point d'ébullition: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091518
Numéro CAS: 651-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III