Imprimer
Solution étalon de niobium, 1000 mg/L Nb dans de l'acide nitrique à 5 % avec de l'acide fluorhydrique (max. 1 %) AVS Étalon TITRINORM pour AAS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86694.180EA 56.9 EUR
86694.180 86694.260
Solution étalon de niobium, 1000 mg/L Nb dans de l'acide nitrique à 5 % avec de l'acide fluorhydrique (max. 1 %) AVS Étalon TITRINORM pour AAS
Étalons Étalons cationiques Standards de niobium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%