Imprimer
o-Xylène, Hydranal™ solubilisant pour le titrage Karl Fischer, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Dimethylbenzene
37866-1L 37866-6X1L
37866-1LEA 70.3 EUR
37866-1L 37866-6X1L
o-Xylène, Hydranal™ solubilisant pour le titrage Karl Fischer, Fluka™
o-Xylène
Formule: C₈H₁₀
Point d'ébullition: 143-145 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -25 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 7,6 %(V)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00008519
Numéro CAS: 95-47-6
EINECS: 202-422-2
UN: 1307
ADR: 2,III
Indice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd6c62d1c62b6e7f71df7e157aae77162b3bcf1&vid=3ec8c09bb94f634e9f90b6f9e8320cd626f276d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability (for KF-titration) test passed
Assay of water Max. 0.02 %
Number Of Samples Min. 2