Imprimer
Calcium sulfate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
89751.TD 89751.XA
89751.TDEA 73.7 EUR
89751.TD 89751.XA
Calcium sulfate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Calcium sulfate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular -8 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formule: CaO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,1706