Calcium sulfate, Drierite™ 6 mm (4 mesh) pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -4+6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formule:
CaO₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010912 Numéro CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,1706 |