Calcium sulfate, Drierite™ 6 mesh pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sulfate de calcium
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formule:
CaO₄S Poids moléculaire: 136.14 g/mol Point de fusion: 1350 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010912 Numéro CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 14,1706 |