Imprimer
Calcium sulfate, Drierite™ 10-20 mesh for drying, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfate de calcium
350010020 350015000 350010100
ACRO350010020EA 401 EUR
ACRO350010020 ACRO350015000 ACRO350010100
Calcium sulfate, Drierite™ 10-20 mesh for drying, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Calcium sulfate
Formule: CaO₄S
Poids moléculaire: 136.14 g/mol
Point de fusion: 1450 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: