Calcium sulfate, Drierite™ 6 mm (4 mesh) pour séchage, avec indicateur (chlorure de cobalt (II))
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sulfate de calcium
Formule:
CaO₄S Poids moléculaire: 136.14 g/mol Point de fusion: 1450 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010912 Numéro CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 13,01711 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Blue Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 4 mesh |
Composition | ≤2 % (CoCl2) Typical |