Imprimer
Solution étalon de phosphore, 1 000 mg/L P dans l'eau Étalon AVS TITRINORM pour AAS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86698.180EA 32.13 EUR
86698.180 86698.260
Solution étalon de phosphore, 1 000 mg/L P dans l'eau Étalon AVS TITRINORM pour AAS
Étalons Étalons cationiques Standards de phosphore
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%