Imprimer
Solution étalon d'holmium, 1 000 mg/L Ho dans de l'acide nitrique dilué AVS Étalon TITRINORM pour AAS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86683.180EA 36.75 EUR
86683.180 86683.260
Solution étalon d'holmium, 1 000 mg/L Ho dans de l'acide nitrique dilué AVS Étalon TITRINORM pour AAS
Étalons Étalons cationiques Standards d'holmium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%