Imprimer
Solution étalon d'erbium: 1000 mg/l Er dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86675.180EA 36.6 EUR
86675.180 86675.260
Solution étalon d'erbium: 1000 mg/l Er dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'erbium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%