Imprimer
Solution étalon de samarium: 1000 mg/l Sm dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86711.180EA 44.2 EUR
86711.180 86711.260
Solution étalon de samarium: 1000 mg/l Sm dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de samarium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%