Solution étalon de platine, 1 000 mg/L Pt dans de l'acide chlorhydrique à 10 % AVS Étalon TITRINORM pour AAS
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- Rattaché à un SRM de NIST
- Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
- Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%