Imprimer
Solution étalon de soufre: 1000 mg/l S en solution aqueuse AVS TITRINORM étalon pour SAA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86706.180EA 45.9 EUR
86706.180 86706.260
Solution étalon de soufre: 1000 mg/l S en solution aqueuse AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de sulfide
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%