Calcium sulfate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) pour séchage
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sulfate de calcium
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular -8 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formule:
CaO₄S Point de fusion: 1350 °C Densité: 2,964 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010912 Numéro CAS: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Indice Merck: 14,1706 |