Imprimer
Calcium sulfate, Drierite™ 6 mesh pour séchage
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulfate de calcium
43057.P2 43057.TD 43057.XA
43057.P2EA 0 EUR
43057.P2 43057.TD 43057.XA
Calcium sulfate, Drierite™ 6 mesh pour séchage
Calcium sulfate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formule: CaO₄S
Point de fusion: 1350 °C
Densité: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Indice Merck: 14,1706