Imprimer
Calcium sulfate, Drierite™ 8 mesh for drying, sans indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfate de calcium
219050020 219055000 219050100
ACRO219050020EA 188 EUR
ACRO219050020 ACRO219055000 ACRO219050100
Calcium sulfate, Drierite™ 8 mesh for drying, sans indicateur
Calcium sulfate
Formule: CaO₄S
Point de fusion: 1450 °C
Densité: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Indice Merck: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical