Imprimer
Calcium sulfate, Drierite™ 6 mesh for drying, sans indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfate de calcium
219040020 219045000 219040100
ACRO219040020EA 219 EUR
ACRO219040020 ACRO219045000 ACRO219040100
Calcium sulfate, Drierite™ 6 mesh for drying, sans indicateur
Calcium sulfate
Formule: CaO₄S
Poids moléculaire: 136.14 g/mol
Point de fusion: 1450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010912
Numéro CAS: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Indice Merck: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical