Imprimer
Microcentrifugeuse, réfrigérée, 5427 R (IVD)
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5409000.063 5409000.268 5409000.560 5409000.411
521-1727EA 5210 EUR
521-1727 521-1729 521-1731 521-1888
Microcentrifugeuse, réfrigérée, 5427 R (IVD)
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Cette microcentrifugeuse à fonctionnement rapide est conçue pour un maximum d'applications différentes. Elle est livrée avec un grand choix de rotors pour répondre aux demandes variées des utilisateurs.
  • La fonction centrifugation brève permet de réaliser une centrifugation brève et rapide à une vitesse de rotation présélectionnée
  • Fonctionnement très silencieux grâce à une meilleure isolation sonore
  • Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide de la centrifugeuse, la faisant passer par ex. de 23 à 4 °C en 11 minutes environ
  • Le refroidissement continu maintient une température constante après utilisation
  • Alternative au refroidissement continu : arrêt ECO du compresseur (réglable au bout de 1, 2, 4 ou 8 heures d'inactivité) pour réduire la consommation d'énergie
Les rotors disponibles incluent notamment des rotors de grande capacité pouvant accueillir jusqu'à 48 tubes ainsi que des rotors à grande vitesse pour un débit d'échantillons élevé.
Informations de commande: Peut être livrée avec ou sans rotor.