Imprimer
Pouring rings
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4516/32D 4516/45D 4516/80D
BIBB4516/32DEA 11.9 EUR
BIBB4516/32D 215-3138 BIBB4516/80D
Pouring rings
Capuchons Bouchons pour flacons
Pouring rings, made of Polypropylene, for laboratory/media bottles.
  • Ensures drip-free pouring
  • Very good chemical resistance
  • Autoclavable up to 140 °C