Imprimer
Clips pour joints coniques, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KC34 KC10 KC12 KC14 KC19 KC24 KC29 KC45 KC40
201-8570EA 88.9 EUR
201-8570 201-8185 201-8186 201-8566 201-8567 201-8568 201-8569 201-8192 201-3032
Clips pour joints coniques, Quickfit®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
POM, couleur. Clips en polyacétal pour retenir la verrerie munie de joints coniques Quickfit®.
  • Faciles à installer et à retirer
  • Utilisables à des températures allant jusqu'à +80 °C
  • Clips à code couleur pour une identification aisée