Imprimer
Clips de joints sphériques, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
JC13 JC19
201-0761EA 77.9 EUR
201-0761 201-0565
Clips de joints sphériques, Quickfit®
Pinces Pinces pour rodages normalisés
En métal résistant à la corrosion et finition en nickel. Conception des clips de type « fourchette » pour retenir la verrerie munie de joints sphériques Quickfit®.
  • À ressorts pour garantir l'application d'une pression positive aux deux surfaces du raccord
  • Pour les travaux dans une gamme de température élevée