Imprimer
VWR®, Vestes de travail
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-06730EA 104 EUR
113-06730 113-06731 113-06732 113-06733 113-06734 113-06735 113-06729 113-07365 113-07366 113-07367 113-07368 113-07369 113-07370 113-07371 113-07372 113-07373 113-07374 113-07375 113-07376 113-07377 113-07378
VWR®, Vestes de travail
Tenue de travail
Vestes résistantes 65% polyester, 35% coton sanforisé, pour éviter que le tissu ne rétrécisse au lavage.
  • Deux poches poitrine avec bouton pression, poche téléphone portable, deux poches latérales, trois poches intérieures
  • Fermeture par bouton-pression
  • Les manches et le bas de la veste sont réglables
  • Plis arrière pour une meilleure liberté de mouvement
Poids : 245 g/m²