Imprimer
Creusets filtrants
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3660/02M 3660/04M 3660/06M 3660/08M 3680/02M 3680/04M 3680/06M 3680/08M 3680/10M 3650/02M 3660/10M 3650/08M 3650/04M
459-0242EA 108 EUR
459-0242 459-0234 459-0235 459-0236 459-0244 459-0245 459-0246 459-0247 459-0248 459-0240 BIBB3660/10M 459-0241 BIBB3650/04M
Creusets filtrants
Creusets
Creusets filtrants en verre borosilicaté Pyrex®.
  • Avec disque en verre fritté intégré
  • Idéal pour sécher les précipités à masse constante à 110 °C
  • Adapté aux travaux d'allumage jusqu'à 450 °C